Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE
Diseñada para los recipientes más pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00085kg
Descripción
Diseñada para los recipientes más pequeños.La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
- Se suministra en viales reutilizables con tapón a presión.
- Para la agitación en tubos de ensayo, vasos de precipitados pequeños u otros recipientes.
- Esterilizable en autoclave.
Especificaciones
3 mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cilíndrico |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
10/Paq. | |
Sí | |
10 mm |