Learn More
Bohlender™ Membranas de PTFE para compensación
Una membrana de repuesto para juegos Bohlender para compensación de presión.
Marca: Bohlender™ N1699-14
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Apto para vacío
- Conformidad con la FDA.
- Membrana de filtración fabricada con PTFE
- Grosor de 0,2 mm, tamaño de poro de 2,5 μm
- Para rosca GL 14
- Diámetro de membrana de 12 mm
- Caudal de 25 l/h a 1 bar, 16 l/h a 0,5 bar
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Conformidad con la FDA. | |
Juego de compensación de presión | |
2,5 μm | |
10 | |
12 mm |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
16 l/h a 0,5 bar; 25 l/h a 1 bar | |
De -200 °C a +250 °C |