Learn More
Cytiva ™™ 25 Filtros de jeringa Whatman Uniflo
Ideal para la filtración de muestras de base orgánica. El filtro de jeringa Uniflo Whatman™, membrana de PTFE, es una unidad de filtro hidrófobo desechable que no permitirá que el agua pase sin altas presiones. Las membranas de politetrafluoroetileno también detendrán los aerosoles acuosos en corrientes de gas.
Marca: Cytiva 10463413
Detalles adicionales : Peso : 2.49000kg
Descripción
Los filtros de jeringa Whatman Uniflo son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar una filtración limpia a partir de pequeños volúmenes de hasta 10 ml (filtros de 13 mm) o 100 ml (filtros de 25 mm).
- Combina una calidad superior con una eficacia económica
- Disponible con diferentes tipos de membrana con una carcasa de polipropileno sobremoldeado
- Una gama de tamaños y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de la aplicación de filtración
- Impresión de inyección de tinta individual en el filtro para facilitar la identificación
- Embalado en una caja de plástico reciclable, limpia y compacta para optimizar el espacio de sobremesa
Especificaciones
Sí | |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer Lock hembra | |
Slip Luer macho | |
1000Pack. | |
Hasta 100 ml (muestra) | |
29,2 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Filtración simple para HPLC | |
hidrófobos | |
1000 | |
Cajas de plástico reciclables resellables | |
Filtro de jeringa UNIFLO | |
24,5 mm | |
25 mm |