Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
Marca:  Cole-Parmer™ 31521-23
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795268
  • 165.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
PTFE Manifold; 8 Outlets; 1/2 in. Inlet NPT(F)
150°C
-129°C
1/2 in.
3.81 cm
22.23 cm
120 psi
-200°F
1/2 in.
3.81 cm