Learn More
Thermo Scientific™ Tapones cerrados con revestimiento de PTFE
Los tapones cerrados con revestimiento de PTFE son tapones de repuesto para los frascos, tarros, bidones y viales de vidrio para muestreo medioambiental Thermo Scientific.
Marca:  Thermo Scientific™ B167-8300BL
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15583955
  • 35.70€ / paquete de 24
Fecha estimada de envío
14-12-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • White polypropylene closed top cap with bonded PTFE liner
  • 24-414 cap has a PTFE-faced silicone liner for added cushion and an extra secure seal when used with bottles and VOA vials
Includes:
Cap with bonded liner
Compatible with:
For use with Thermo Scientific glass environmental sample bottles, jars, jugs and vials.
Especificaciones
Especificaciones
Manufactured under an ISO certified quality management system.
83-400 mm
Closed top cap
24
White
PTFE
Polypropylene
None
Polypropylene
Closure with Bonded Liner, Solid Top
Unprocessed