Learn More
Horst™ Cinta térmica de alta resistencia modelo HBSI de PTFE
Marca:  Horst™ 20605
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10436941
  • 241.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
2 lm
2m
HBSI
2 lm
∼Tensión de 230 V
Cinta calefactora resistente
Certificados
Ver productos accesorios