Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Constructed of PTFE for high temperature and chemical resistance. Kartell™ Lining for Glass Tapers are specially designed to prevent machined glass joints from binding.
Marca:  Kartell™ 0103800
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10554851
  • 31.25€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados para evitar que las juntas de vidrio mecanizadas se adhieran
  • Conforme a DIN 12242
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento del manguito de la junta esmerilada
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Junta de vidrio
10/paq.
DIN 12242
12 mm
Evite que las juntas de vidrio se adhieran
Tamaño del cono de 14/23