Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos de PTFE GL con rosca GL
Use these fitting as reduction for connecting different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ PTFE GL Tube Fittings With GL Thread are ideal for distributing liquids or gases.
Marca:  Bohlender™ D540-18
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400152
  • 67.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío
13-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tube fitting T-shaped made of PTFE
  • Three connections with GL thread
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE
  • Suitable for vacuum
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA
56 mm
For connecting different diameters of tubes or tubing
250°C
1 unidad
T-shape, three connections
PTFE
Conexiones de tubo GL
10 bares
−200°C
GL 18
Videos
Dokumentation