Learn More
Fisherbrand™ Conectores de fuelle flexibles de PTFE, longitud completa tipo A
Los conectores de fuelle flexibles de PTFE Fisherbrand™ se mecanizan a partir de PTFE puro y se utilizan para corregir la alineación incorrecta y aliviar la tensión en los conjuntos de instrumental de vidrio. Conecte directamente a las juntas de vidrio esmeriladas estándar donde los anillos de sellado trapezoidal proporcionan un rendimiento de vacío de medio a alto.
41.90€ - 102.00€
Especificaciones
Descripción Conectores de fuelle flexibles de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
Para utilizar con (equipo) Conjuntos de instrumental de vidrio
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16285931
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
19/22 19/22 90 mm
50.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16265931
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
14/35 14/35 115 mm
41.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16275931
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
19/38 19/38 120 mm
42.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16295931
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
24/40 24/40 130 mm
58.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16205941
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
29/42 29/42 140 mm
65.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16225941
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
45/50 45/50 155 mm
102.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16215941
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
34/45 34/45 145 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Conectores de fuelle flexibles de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
Conjuntos de instrumental de vidrio
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1