Learn More
Fisherbrand™ Conectores de fuelle flexibles de PTFE, longitud completa tipo A
Los conectores de fuelle flexibles de PTFE Fisherbrand™ se mecanizan a partir de PTFE puro y se utilizan para corregir la alineación incorrecta y aliviar la tensión en los conjuntos de instrumental de vidrio. Conecte directamente a las juntas de vidrio esmeriladas estándar donde los anillos de sellado trapezoidal proporcionan un rendimiento de vacío de medio a alto.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16205941
  • 65.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
29/42
Conjuntos de instrumental de vidrio
Politetrafluoroetileno (PTFE)
29/42
Conectores de fuelle flexibles de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
140 mm
1