Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper
Contains ‘B’ Length Cone for Europe. Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper can be used up to 280°C.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01400kg
Código de producto. 10436153
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Operates at high vacuum - transverse trapezoidal sealing rings
  • Leakage Rate < 1 x 10-4 torr, litre, sec-1