Learn More
Fisherbrand™ Tapón de cabezal plano de PTFE
Contiene un cono de longitud B para Europa. El tapón de cabezal plano de PTFE Fisherbrand™ puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06800kg
Descripción
- Funciona con anillos de sellado transversales trapezoidales de alto vacío
- Velocidad de fuga < 1 × 10-4 torr, litro, sec-1
Especificaciones
Ajuste a presión | |
47 mm | |
39mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
29/32 | |
21mm | |
Sí |
Tapón | |
39 × 39 × 47 mm | |
1 por unidad | |
De - 200 a + 280 °C | |
Blanco | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |