Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla
Includes spout for easy pouring. The PTFE flat-form evaporating dish with spout is available in a variety of sizes.
Marca:  Cowie Technology™ 006.1100.1
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10222142
  • 30.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
  • Resistente a químicos e inerte
  • Acabado interior extra suave
  • Utilizable a 280 °C.
  • Boquilla adaptada para facilitar el vertido
Especificaciones
Especificaciones
3,33 fl oz
100 ml
Redondo
Boquilla
De -200 °C a +280 °C
102 mm
Plano
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Placa de evaporación
Suave
20 mm