Learn More
Fisherbrand™ PTFE Crucibles
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Crucibles can be used up to 280°C.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Código de producto. 10629122
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Tabique espeso 2mm
• Alta resistencia química
• Conforme con FDA