Learn More
Bohlender™ Válvulas sin retorno de PTFE BOLA™
Conecte los tubos de varios diámetros con estas válvulas sin retorno.
Marca:  Bohlender™ E680-23
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033571
  • 466.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Descripción
  • Válvula sin retorno de PTFE
  • Tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio para conectar tubos
  • Presión de apertura ajustable entre 0,1 y 2 bar (ajuste de fábrica de 0,1 bar)
  • La función de bloqueo integrada únicamente permite el flujo en una dirección
  • El sentido del flujo viene marcado con una flecha y es posible disponerlo en cualquier posición de montaje
  • Todas las piezas son fáciles de desmontar a mano para su limpieza
  • Resistencia química universal
  • El producto líquido solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
Para tubos con D.E. de 6mm
6mm (D.E.)
De 0,1 a 2 bar
110 mm
1 Unidad
M 14 x 2
Válvula antirretorno