Learn More
Bohlender™ PTFE Centrifugal Stirrer Shafts
Marca:  Bohlender™ C377-04
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441371
  • 212.12€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
6mm
350mm
1Each
Centrifugal stirrer shafts
The stirrer shaft can be used for stirring in narrow mouth vessels or in vessels with ground joint opening
PTFE
Centrifugal stirrer shafts
Videos