Learn More
Fisherbrand™ PTFE Burette Stopckcock, Straight Through Type
Fisherbrand™ PTFE Burette Stopckcock, Straight Through Type supplied with 8mm diameter sidearm in borosilicate glass, bore is 2mm.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16205981
  • 12.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío
24-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Push-lock tip
  • Medium vacuum pressure performance
  • unbreakable
  • inert and grease free
Especificaciones
Especificaciones
Fisherbrand™ PTFE Burette Stopckcock, Straight Through Type, Polypropylene Tip
-200°C to +280°C
2 mm
8 mm
PTFE
Polypropylene Tip