Learn More
Cowie Technology™ Frasco con tapón de rosca de PTFE
Catalog Number 10004370
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
22 mm
26 mm
33 mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
52 mm
57 mm
60 mm
Las asas moldeadas facilitan la manipulación. El frasco con tapa roscada de PTFE es químicamente resistente e inerte.
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro y con acabado interno supersuave, aprobado por la FDA
  • Insoluble y no contaminante
  • Se puede utilizar una resistencia térmica excepcional de – 200 °C a + 280 °C
  • Asas para facilitar la manipulación
  • No utilice, cuando esté sellado, para reacciones químicas o digestiones, afloje la tapa al esterilizar con calor
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de producto Recipiente
Capacidad (métrico) 150 ml
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Altura con tapón (métrico) 90 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 280 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor (métrico) 2,75mm
Peso (métrico) 155 g
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No