Descripción
- Totalmente inerte con cierre de cuello de Viton encapsulado de PTFE
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Intervalo de temperatura de - 200 ° a + 280 °C
- No contaminante
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frascos para reactivos |
Descripción | Dispensador de frascos de PTFE Fisherbrand™ |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |