Learn More
Bochem™ Tenazas de punta roma de polimetilpenteno (PTFE)
Fabricado con acero inoxidable con revestimiento de PTFE. Los fórceps con punta roma de PTFE BOCHEM™ se pueden utilizar en una gran variedad de entornos de laboratorio.
Marca:  Bochem™ 1830
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 10186450
  • 30.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta roma
  • Forma curvada
  • Revestimiento de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Romo
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Pinzas
6 mm
Pinzas
1/pack
105 mm
Para cubreobjetos
6 mm