Learn More
Merck Rollo de filtro de membrana Biopore, PTFE hidrófilo
Marca:  Merck BGCM00010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10448213
  • 1815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rollo de filtro de membrana Biopore, PTFE hidrófilo
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
50 mL
Filter Membranes
1 unidad
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,4 μm
12 mm
1