Learn More
Cowie Technology™ PTFE 4-Way Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE 4-Way Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
14.00€ - 18.10€
Especificaciones
Tipo de producto de semicelda
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Longitud global (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud global (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10532012
Ver documentos Detalles de la promoción
Cowie Technology™
016.1114.2
52 mm 52 mm 16 mm 10 mm
15.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10703373
Ver documentos Detalles de la promoción
Cowie Technology™
016.1115.2
54 mm 54 mm 16 mm 11 mm
18.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10487932
Ver documentos Detalles de la promoción
Cowie Technology™
016.1112.5.2
44 mm 44 mm 14 mm 4,5 mm
14.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10160282
Ver documentos Detalles de la promoción
Cowie Technology™
016.1113.7.2
44 mm 44 mm 14 mm 6,8 mm
14.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10542012
Ver documentos Detalles de la promoción
Cowie Technology™
016.1114.9.2
52 mm 52 mm 16 mm 9 mm
15.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bayonet fitting
  • For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Especificaciones
Especificaciones
de semicelda
Esterilizable en autoclave
-200 °C
Blanco
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1 unidad
de 280 °C