Learn More
Memmert™ Sensor de temperatura PT100
Flexible temperature sensor for positioning in chamber or in load. Memmert™ PT100 Temperature Sensor is designed with a 4-pin connector for external temperature recording.
Marca:  Memmert™ H4
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11594176
  • 272.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Can be positioned in chamber or in load
  • Includes 4-pin connector, according to NAMUR NE 28, for external temperature recording (load temperature) max. 3 sensors
  • For use in Memmert™ universal ovens
Especificación
Especificación
Primary PT100 Sensor (up to 3 can be attached in total)
4-pin connector for temperature recording
Sensor de temperatura
Memmert™ Universal Ovens
Registro de la temperatura exterior
Videos