missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSMB4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PSMB4 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827823
|
Proteintech
11029-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817823
|
Proteintech
11029-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the OTU (ovarian tumor) domain-containing cysteine protease superfamily. The OTU domain confers deubiquitinase activity and the encoded protein has been shown to suppress the type I interferon-dependent innate immune response by cleaving the polyubiquitin chain from an essential type I interferon adaptor protein. Cleavage results in disassociation of the adaptor protein from a downstream signaling complex and disruption of the type I interferon signaling cascade. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.Especificaciones
PSMB4 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P28070 | |
5692 | |
PSMB4 Fusion Protein Ag1500 | |
Primary | |
-20°C | |
PSMB4 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
20S proteasome, 26 kDa prosomal protein, HN3, HsBPROS26, HsN3, Macropain beta chain, PROS 26, PROS26, Proteasome beta chain, Proteasome chain 3, Proteasome subunit beta type 4, PSMB4 | |
PSMB4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |