Learn More
β-Pseudouridine, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083155
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
1445-07-4
C9H12N2O6
244.20
MFCD00038458
PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
15047
CHEBI:17802
5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-pirimidina-2,4-diona
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
1445-07-4
C9H12N2O6
244.20
MFCD00038458
PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
15047
CHEBI:17802
5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-pirimidina-2,4-diona
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Used in initiation of translation. β-Pseudouridine, MP Biomedicals is an isomer of the nucleoside uridine, found in all species and in many classes of RNA (except mRNA). Studies suggest that it reduces radiation-induced chromosome aberrations in huma
La β-pseudouridina está formada por enzimas llamadas Ψ sintasas, que después de la transcripción isomerizan residuos específicos de orina en el ARN en un proceso denominado pseudouridilación.
Densidad 1.64g/cm3
Punto de ebullición 598.4°C (760 mmHg (literature))
Índice de refracción 1.62 (Lit.)
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL, clear, colorless solution).
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2g/mol
Forma física Polvo blanquecino