Learn More
Semadeni™ PS Boxes
Marca:  Semadeni™ 1733
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812320
  • 7.54€ / cada uno
Fecha estimada de envío
06-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
29 mm
Box
50 mm
105 x 87 x 50 mm
1 Each
105 mm