missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRPF6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PRPF6 |
---|---|
Concentración | 0.45 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822535
|
Proteintech
23929-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16812535
|
Proteintech
23929-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene appears to be involved in pre-mRNA splicing, possibly acting as a bridging factor between U5 and U4/U6 snRNPs in formation of the spliceosome. The encoded protein also can bind androgen receptor, providing a link between transcriptional activation and splicing.Especificaciones
PRPF6 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O94906, Q91YR7 | |
24148, 68879 | |
PRPF6 Fusion Protein Ag13817 | |
Primary | |
-20°C | |
PRPF6 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ANT 1, C20orf14, hPrp6, Pre mRNA processing factor 6, PRP6 homolog, PRPF6, TOM, U5 102 kDa protein, U5 102K | |
Prpf6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |