Learn More
Hamilton™ PRP-h5 Reversed Phase Column
Delivers a selectivity difference from standard silica C18 stationary phases.
Marca: Hamilton™ 79274
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Utiliza el PRP-3 como base con una modificación pentafluorada y lo convierte en hidrófobo por naturaleza
- Funcionalidad derivada de un cordón de polímero pentafluorado
- Proporciona a los cromatógrafos las características de retención que se necesitan para determinadas muestras tipo
- Mantiene sus características de rendimiento durante más tiempo que muchas otras columnas de fase C8 o C18 basada en sílice
- Se puede usar para compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, digestiones de proteínas, digestiones trípticos y proteómica
Especificaciones
10 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
De 1 a 13 | |
1/paq. | |
PSDVB pentafluorado | |
Fase inversa | |
Acero inoxidable |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
De 5 °C a 85 °C | |
PSDVB (poliestireno-divinilbenceno) | |
Fase inversa |