Learn More
Hamilton™ PRP-h5 Reversed Phase Column
Delivers a selectivity difference from standard silica C18 stationary phases.
Marca:  Hamilton™ 79261
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12670333
  • 762.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Utiliza el PRP-3 como base con una modificación pentafluorada y lo convierte en hidrófobo por naturaleza
  • Funcionalidad derivada de un cordón de polímero pentafluorado
  • Proporciona a los cromatógrafos las características de retención que se necesitan para determinadas muestras tipo
  • Mantiene sus características de rendimiento durante más tiempo que muchas otras columnas de fase C8 o C18 basada en sílice
  • Se puede usar para compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, digestiones de proteínas, digestiones trípticos y proteómica
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
50 mm
5 μm
300 Å
De 5 °C a 85 °C
PSDVB (poliestireno-divinilbenceno)
Fase inversa
4,6 mm
5000 psi (345 bar)
De 1 a 13
1/paq.
PSDVB pentafluorado
Fase inversa
Acero inoxidable