missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-3 10μm
945.00€ - 1065.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11577934
|
Hamilton™
79382 |
150 mm |
945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11507974
|
Hamilton™
79574 |
250 mm |
1065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||