Learn More
Protocadherin FAT2 Mouse, Clone: 8C5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2196-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909987
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Protocadherin FAT2
Cell Surface
8C5
Unconjugated
XP_016864713
Mouse
480kDa
Protein A/G Purified
RUO
2196
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FAT2
Purified recombinant human FAT2 fusion protein
Esophagus, Cervix, Uterus, Tonsil or Cerebellum.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.