Learn More
Novex™ Kit de tampón de bloqueo ProtoArray™
Kit de tampón de bloqueo ProtoArray™
Marca: Novex™ PA055
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
El kit de tampón de bloqueo consta de reactivos suficientes para preparar tampón de bloqueo y tampón de lavado para procesar 10 micromatrices de proteínas humanas ProtoArray™ para aplicaciones de interacción proteína-proteína ProtoArray™ (PPI), perfilado de biomarcadores de respuesta inmunitaria (IRBP) y perfilado de especificidad de anticuerpos (ASP). El kit contiene un frasco de cada tampón bloqueante y bloque sintético 10X, y un tubo de ditiotreitol (DTT).Especificaciones
Kit de tampón de bloqueo ProtoArray™, 1 kit, temperatura de almacenamiento – 20 °C, para aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, ensayos y análisis de proteínas, identificación y validación de objetivos y secuencias líder | |
1 kit | |
de -20 °C |
Kit de tampón de bloqueo ProtoArray™ | |
Ensayo y análisis de proteínas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.