Learn More
3M™ Protective Coverall 4540+, Type 5/6
Catalog Number p-7182973
Click to view available options
Tamaño:
3XL
4XL
With premium dual material technology and offering CE Category III, Type 5/6 protection, the 3M™ Protective Coverall 4540+ is ideal for applications where both high levels of protective performance and comfort desired.
  • Mono de protección muy versátil de tipo 5/6 diseñada para ofrecer un excelente barrera a las partículas y salpicaduras de líquido limitado y también cuenta con un panel trasero transpirable SMMMS
  • Excelente barrera contra partículas secas y ciertas salpicaduras de productor químicos líquidos (Tipo CE 5/6)
  • Material microporoso laminado, suave y ligero y con un nivel ultrabajo de generación de pelusas, que cubre y cuelga bien sobre el cuerpo para facilitar el movimiento
  • Panel trasero de material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir el estrés por calor
  • 2cremallera con solapa estanca completamente sellable para añadir comodidad y protección adicional
  • Diseño de capucha de 3 paneles para una mayor compatibilidad con EPI complementario
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Tratamiento antiestático
  • Suelta poca pelusa
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño 4XL
Material Laminado SMS
Color Blanco, Azul
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Tejido
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías
Tipo de costura Con costura doble, Sellado
Esterilidad Non-sterile
Certificaciones/conformidad EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 polvos peligrosos, EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6 salipicadura de líquido, CE Categoría III, en 1149-5 - Propiedades electroestáticas, EN 1073-2 Contaminación radioactiva de partículas
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments
Modelo Escudete mejorado.