Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Unions
Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Unions offer complete versatility for connecting capillary tubing.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 222009
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289213
  • 123.00€ / paquete de 2
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Leak free connections
  • Replacement parts such as nuts and ferrules
Especificación
Especificación
ProteCol PEEK Unions 1/32 in. to 1/32 in.
Stainless steel
Size: 0.79 mm to 0.79 mm
Videos