Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Ferrules
Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Ferrules offer complete versatility for connecting capillary tubing.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 223007
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249223
  • 38.35€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Leak free connections
  • Replacement parts such as nuts and ferrules
Especificaciones
Especificaciones
0.36 mm to 0.36 mm
ProteCol PEEK Ferrules 0.36mm to 0.36mm
5/Pk.