missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prostaglandin E Synthase Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Prostaglandin E Synthase Polyclonal specifically detects Prostaglandin E Synthase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Prostaglandin E Synthase |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 5.3.99.3, MGC10317, MGST1L1MGST1-like 1, MGST1-L1mPGES-1, MGST-IV, Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1, Microsomal prostaglandin E synthase 1, MPGES, MPGES1, MPGES-1, p53-induced apoptosis protein 12, p53-induced gene 12 protein, PGESmicrosomal prostaglandin E synthase-1, PIG12glutathione S-transferase 1-like 1, PP102, PP1294, prostaglandin E synthase, TP53I12, tumor protein p53 inducible protein 12 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?