Learn More
Descrizione
- Constructed of a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric.
- Combine good particle protection with high liquid repellency.
- Help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size.
- The material is permeable to moisture vapour only and is not air permeable.
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
- Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6.
- EN 1073-2 (protection against radioactive contamination).
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside.
- Stitched internal seams.
- Nylon zipper with flap.
- Ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort.
Specifica
Specifica
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Closure Type | Zipper with Storm Flap |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?