Learn More
DuPont™ Proshield™ 4 Practik
Click to view available options
Tamaño:
Medium
L
XL
XXL
Descripción
- El tejido de polietileno no tejido microperforado permite el paso no restringido de aire y vapor de agua
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Ropa de protección química, Categoría I
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior para mayor comodidad
- Prenda protectora versátil para sustancias no peligrosas
Especificaciones
Tamaño | XXL |
Sexo | Unisex |
Material | Polietileno |
Color | Blanco |
Desechables | Si |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Tipo de tapón | Cremallera |
Esterilidad | No estéril |
Estilo de manga | Elástico |