Learn More
(±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure, AcroSeal™, Acros Organics
19.60€ - 33.80€
CAS 75-56-9
Fórmula molecular C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00005126
InChI Key GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC Name 2-methyloxirane
SMILES CC1CO1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10572138 SDS Ver documentos Acros Organics
430861000
100mL AcroSeal™ Glass Bottle 19.60€
100 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-12-2019
Añadir a la cesta
10084287 SDS Ver documentos Acros Organics
430868000
800mL AcroSeal™ Glass Bottle 33.80€
800 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
75-56-9
58.08
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
6378
2-methyloxirane
C3H6O
MFCD00005126
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
CHEBI:38685
CC1CO1
Especificaciones
(±)-Propylene oxide
−37°C
AcroSeal™ Glass Bottle
0.83
0.02% max.
Undesignated
100mL
75-56-9
100.0
C3H6O
15,7969
Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CC1CO1
58.08
CHEBI:38685
Liquid
Extra Pure
0.8300g/mL
Authentic
1.3650 to 1.3670
0.32 mPa.s (20°C)
34.0°C
-112.0°C
Extra Pure
99.4
99.4% min. (GC)
MFCD00005126
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
2-methyloxirane
6378
58.08
99.5%