Learn More
(±)-Óxido de propileno, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377348
138.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-56-9
C3H6O
58.08
MFCD00005126
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
6378
CHEBI:38685
2-metiloxirano
CC1CO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-56-9
C3H6O
58.08
MFCD00005126
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
6378
CHEBI:38685
2-metiloxirano
CC1CO1
Propylene oxide is used as a precursor in the production of polyether polyols, which is utilized for making polyurethane plastics, polypropylene glycols, propylene glycol ethers and propylene carbonate. It is involved in the preparation of biological samples for electron microscopy. It plays a vital role in the removal of residual ethanol previously used for dehydration. Further, it is used in thermobaric weapons, and microbial fumigation. It is also used as solvents, and in the preparation of surfactants, lubricants and in oil demulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+/-)-Propylene oxide
Punto de fusión -112°C
Color Incolora
Densidad 0.83 g/mL
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Temperatura de inflamación -37°C (-35°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.366
Cantidad 3 x 1 L
Número UN UN1280
Beilstein 79763
Índice Merck 14,7856
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido