Learn More
Propylene Glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 9402-01
Detalles adicionales : CAS : 57-55-6 Peso : 0.90000kg
Cantidad. 500mL
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578604
  • 171.19€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Propylene Glycol
57-55-6
FCC/USP
C3H8O2
Especificaciones
Propylene Glycol
57-55-6
C3H8O2
CC(CO)O
76.095
CHEBI:16997
1L = 1.04kg
99.00°C
76.1
FCC/USP
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2-diol
1030
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
500mL
Videos