Learn More
Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-188369
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
94-13-3
C10H12O3
180.2
MFCD00002354
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
7175
CHEBI:32063
propil 4-hidroxibenzoato
CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
94-13-3
C10H12O3
180.2
MFCD00002354
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
7175
CHEBI:32063
propil 4-hidroxibenzoato
CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propyl 4-hydroxybenzoate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 180°C
Pérdida por secado 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 160
Índice Merck 15, 7977
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.