Learn More
Propiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Propiophenone is an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and organic compounds. It is used in the synthesis of ephedrine and propiophenone derivatives such as cathinone, and methcathinone. It can also be used in the synthesis of aryl alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La propiofenona es un intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos y compuestos orgánicos. Se utiliza en la síntesis de derivados de propiofenona y efedrina, como la catinona y la metcatinona. También se puede utilizar en la síntesis de arilalquenos.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
La propiofenona es un intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos y compuestos orgánicos. Se utiliza en la síntesis de derivados de propiofenona y efedrina, como la catinona y la metcatinona. También se puede utilizar en la síntesis de arilalquenos.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Propiophenone |
Punto de fusión | 17°C to 18°C |
Densidad | 1.008 |
Punto de ebullición | 217°C to 218°C |
Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
Índice de refracción | 1.526 |
Cantidad | 2500 g |
Beilstein | 606215 |
Índice Merck | 14,7830 |
Información de solubilidad | Difficult to mix. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.