Learn More
Bromuro de propionilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598469
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
598-22-1
C3H5BrO
136.98
MFCD00000116
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
69018
bromuro de propanoilo
CCC(=O)Br
598-22-1
C3H5BrO
136.98
MFCD00000116
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
69018
bromuro de propanoilo
CCC(=O)Br
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propionyl bromide
Color Azul grisáceo
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 104°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2COBr
Índice de refracción 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.52
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.98
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Comprimidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.