Learn More
Ácido propiónico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440186
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
79-09-4
C3H6O2
74.08
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
1032
CHEBI:30768
ácido propanoico
CCC(=O)O
79-09-4
C3H6O2
74.08
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
1032
CHEBI:30768
ácido propanoico
CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propionic acid
Punto de fusión -22.0°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 141.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CO2H
Índice de refracción 1.3850 to 1.3870
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,7939
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 1.02 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propionic acid