Learn More
Propionamida, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 162671000
Detalles adicionales : CAS : 79-05-0 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001960
  • 92.52€ / 100 g
Envío estimado: 07-07-2021
79-05-0
73.09
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
6578
propanamida
C3H7NO
MFCD00008039
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
CHEBI:45422
CCC(=O)N
Especificaciones
Propionamide
Authentic
213.0°C
79.0°C to 83.0°C
97%
96% min. (GC)
C2H5CONH2
02, 243
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propanamida
6578
73.09
97%
>100°C
Frasco de plástico
Blanco a amarillo
100g
79-05-0
C3H7NO
MFCD00008039
15, 7938
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
CCC(=O)N
73.09
CHEBI:45422
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Propionamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados