Learn More
Propionamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-188279
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
79-05-0
C3H7NO
73.09
MFCD00008039
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
6578
CHEBI:45422
propanamida
CCC(=O)N
79-05-0
C3H7NO
73.09
MFCD00008039
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
6578
CHEBI:45422
propanamida
CCC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propionamide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 79.0°C to 83.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 213.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 243
Índice Merck 15, 7938
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.