Learn More
Propargil p-toluenosulfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779508
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
6165-76-0
C10H10O3S
210.25
MFCD01462194
LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
22547
prop-2-inil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
6165-76-0
C10H10O3S
210.25
MFCD01462194
LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
22547
prop-2-inil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propargyl p-toluenesulfonate
Color Incoloro a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3CH2C≡CH
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 11, IV, 263
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.