Learn More
Propan-1-ol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10010320
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
pH 7
Punto de fusión -127°C
Color Incolora
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 25mbar at 20°C
Viscosidad 2.2 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol