Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10
Separe las proteínas y sus variantes mediante estas columnas de intercambio catiónico débil con resolución excepcionalmente alta.
Marca:  Thermo Scientific™ 088766
8036.32 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15560224
  • 8499.76€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 para obtener una resolución excepcionalmente alta en las separaciones de proteínas y de sus variantes. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 µm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
Varios formatos para ofrecer mayor flexibilidad
  • La columna ProPac WCX-10 es un intercambiador de cationes débiles con un grupo funcional de carboxilato
  • Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de anticuerpos monoclonales y otras proteínas
  • Muy adecuada para la caracterización de las variantes de las proteínas relacionadas, incluidas las variantes de desamidación y de truncamiento con lisina de anticuerpos monoclonales
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
Hasta 30 mL/min
3000 psi (200 bar)
10 μm
No poroso
Carboxilato
Polímero esférico, no poroso
Intercambio iónico
22 mm
250 mm
pH de 2 a 12, 80 % compatible con acetonitrilo y acetona, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos
De 2 a 12
60°C
ProPac
Intercambio iónico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.